MABS2773
Anti-c-Kit/CD117 Antibody, clone H2C7
Synonyme(s) :
CD117, EC:2.7.10.1, Mast/stem cell growth factor receptor Kit, Proto-oncogene c-Kit, SCFR, Tyrosine-protein kinase Kit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
hamster
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
H2C7, monoclonal
Poids mol.
observed mol wt ~N/A kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
Extracellular domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
mouse ... Kit(16590)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunohistochemistry in E14 Mouse liver sections.
Immunohistochemistry Applications: A 1:25 dilution from a representative lot detected c-kit/CD117 in E14 Mouse liver frozen tissue sections.
Tested Applications
Immunohistochemistry Analysis: A 1:25 dilution from a representative lot detected c-Kit/CD117 in developing mouse forebrain frozen tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected c-Kit/CD117 in Immunocytochemistry applications (Koma, Y., et al. (2005). Lab Invest. 85(3):426-35).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected c-Kit/CD117 in Immunohistochemistry applications (Yamatani, H., et al. (2004). J Comp Neurol. 475(2):247-60; Takagi, K., et al. (2008). Neuroscience. 153(4):1278-88).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable