Principaux documents
MABS276
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-pan tubuline polyglycylée, clone AXO 49
clone AXO 49, from mouse
50 μL
425,00 $
425,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μL
425,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
425,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AXO 49, monoclonal
Espèces réactives
Apis, porcine, snail, pig, sea urchin, protista, sheep, mouse, lemur, Drosophila, Paramecium, trout
Ne doit pas réagir avec
Euglena, human (cilia)
Technique(s)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBA1A(7846)
Description générale
Plusieurs modifications post-traductionnelles de la tubuline ont été identifiées dans les cellules eucaryotes. La glycylation est une polymodification qui apparaît comme une ramification latérale de chaînes de glycine de longueur variable identifiée dans la tubuline axonémale des cils de paramécie. Cette modification a été détectée sur la tubuline et/ou sur les cils/flagelles de nombreux organismes unicellulaires et pluricellulaires. La distribution différentielle des différentes isoformes de tubuline polyglycylée entre les compartiments cytoplasmiques et axonémaux indique que le niveau de polyglycation de la tubuline est hautement régulé au niveau cellulaire. L'anticorps AXO49 réagit principalement avec la tubuline axonémale des cils et des flagelles motiles qui est polyglycylée. Dans certains cas, la réactivité peut également être observée dans d'autres réseaux très stables de microtubules. Cet anticorps est utile pour la détection de cils et de flagelles.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît les ramifications latérales de connexion d'un polymère, qui contient au moins 3 résidus de glycine. Cet anticorps présente une réactivité croisée vis-à-vis de la tubuline polyglycylée, ainsi qu'avec d'autres protéines polyglycylées.
Immunogène
Fraction insoluble des cils de paramécie (axonèmes de paramécie)
Application
Détectez la tubuline avec cet anticorps monoclonal de souris, anticorps anti-pan tubuline polyglycylée, clone AXO 49, validé pour une utilisation en western blotting, immunofluorescence et dot blot.
Qualité
Évalué par western blotting sur des protéines cytosquelettiques totales de paramécie. : une dilution au 1/50 000e de cet anticorps a permis de détecter la tubuline polyglycylée dans 10 µg de protéines cytosquelettiques totales de paramécie.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 55 kDa
Forme physique
Format : purifié
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Suzanne H Hodge et al.
Biology open, 10(8) (2021-08-07)
Primary cilia are compartmentalised from the rest of the cell by a ciliary gate comprising transition fibres and a transition zone. The ciliary gate allows the selective import and export of molecules such as transmembrane receptors and transport proteins. These
Harrison D Pravder et al.
International journal of molecular sciences, 23(6) (2022-03-26)
A useful model for determining the mechanisms by which actin and actin binding proteins control cellular architecture is the Drosophila melanogaster process of spermatogenesis. During the final step of spermatogenesis, 64 syncytial spermatids individualized as stable actin cones move synchronously
Jennifer Lennon et al.
Frontiers in genetics, 13, 943197-943197 (2022-07-26)
Axonemal dynein motors are large multi-subunit complexes that drive ciliary movement. Cytoplasmic assembly of these motor complexes involves several co-chaperones, some of which are related to the R2TP co-chaperone complex. Mutations of these genes in humans cause the motile ciliopathy
Haibo Xie et al.
Journal of molecular cell biology, 14(7) (2022-08-19)
Meiosis is essential for evolution and genetic diversity in almost all sexual eukaryotic organisms. The mechanisms of meiotic recombination, such as synapsis, have been extensively investigated. However, it is still unclear whether signals from the cytoplasm or even from outside
Abdullah O Khan et al.
Haematologica, Online ahead of print (2020-12-18)
In specialised cells, the expression of specific tubulin isoforms and their subsequent post-translational modifications drive and coordinate unique morphologies and behaviours. The mechanisms by which β1-tubulin, the platelet and megakaryocyte (MK) lineage restricted tubulin isoform, drives platelet production and function