MABS275
Anti-Gli3 Antibody, clone 5E1
clone 5E1, from mouse
Synonyme(s) :
Transcriptional activator GLI3, GLI3 form of 190 kDa, GLI3-190, GLI3FL, GLI3 C-terminally truncated form, GLI3 form of 83 kDa, GLI3-83
564,00 $
About This Item
564,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GLI3(2737)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Gli3 in mouse embryo cross-sections (Laht, S., et al. (2008). Hybridoma. 27(3):167-174.).
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected in Gli3 in 10 µg of human thymus tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human thymus tissue lysate
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable