MABS2219
Anti-MGAT1 Antibody, clone 5F5
Synonyme(s) :
Anti-MGAT1 Antibody, clone 5F5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F5, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 38.79 kDa
observed mol wt ~36 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2κ
Séquence de l'épitope
C-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Mogat1(68393)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells overexpressing MGAT1.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected MGAT1 in lysates from HEK293 cells transfected with mouse MGAT1, but not in untransfected cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MGAT1 in Western Blotting applications (Lee, Y.J., et al. (2012). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 109(34):13656-61).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable