MABS2174
Anti-PNPLA3 Antibody, clone 11C5
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
11C5
monoclonal
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse, human, human
Concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Spécificité
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PNPLA3 in HepG2 cell lysate.
Propriétés physiques
Forme physique
Stockage et stabilité