MABS21
Anti-PORCN Antibody, clone 15G12.1
clone 15G12.1, from mouse
Synonyme(s) :
Probable protein-cysteine N-palmitoyltransferase porcupine, Protein MG61
472,00 $
About This Item
472,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15G12.1, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Porcn(53627)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PORCN in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Calculated molecular weight of 52 kDa The actual MW should be observed at ~45-65 kDa Helical membrane protein migration on SDS-PAGE may not exactly correlate with the calculated molecular weights (PNAS, 2009, 106:1760-1765).
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse brain tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable