MABS1907
Anti-Ketohexokinase Isoform C Antibody, clone 5F1-3F5
clone 5F1-3F5, from mouse
Synonyme(s) :
EC: 2.7.1.3, Hepatic fructokinase, Fructokinase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F1-3F5, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KHK(3795)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a represenative lot detected Ketohexokinase Isoform C in human liver tissue lysate.
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Ketohexokinase Isoform C in human kidney tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable