MABS1883
Anti-SUFU Antibody, clone 15G3.1
clone 15G3.1, from mouse
Synonyme(s) :
Suppressor of fused homolog, SUFUH
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15G3.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SUFU(51684)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SUFU in NIH-3T3 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash