MABS1721
Anti-Potassium Channel Kir3.4 Antibody, clone 8F4.1
clone 8F4.1, from mouse
Synonyme(s) :
G protein-activated inward rectifier potassium channel 4, Cardiac inward rectifier, CIR, Heart KATP channel, Inward rectifier K(+) channel Kir3.4, GIRK-4, IRK-4, KATP-1, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 5
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8F4.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KCNJ5(3762)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected potassium channel Kir3.4 in 10 µg of human adrenal gland tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable