MABS1708
Anti-SAV1 Antibody, clone 3A1.1
clone 3A1.1, from mouse
Synonyme(s) :
Protein salvador homolog 1, 45 kDa WW domain protein, hWW45
231,00 $
About This Item
231,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A1.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SAV1(60485)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected SAV1 in human kidney and human pancreas tissues.
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SAV1 in 10 µg of HCT116 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable