MABS155
Anti-phospho-GRK2 (Ser670) Antibody, clone 15G11.1
clone 15G11.1, from mouse, unconjugated
Synonyme(s) :
Beta-adrenergic receptor kinase 1, Beta-ARK-1, G-protein coupled receptor kinase 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15G11.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer670)
Informations sur le gène
human ... GRK2(156)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated phospho-GRK2 in HeLa cell lysate.
Signaling
Hormones & Receptors
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GRK2 in 10 µg of untreated and Calyculin A/Okadaic Acid treated A431 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Untreated and Calyculin A/Okadaic Acid treated A431 cells
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable