MABS1229
Anti-SKP1 Antibody, clone 3F3.1
clone 3F3.1, from mouse
Synonyme(s) :
S-phase kinase-associated protein 1, Cyclin-A/CDK2-associated protein p19, OCP-2, OCP-II, Organ of Corti protein 2, Organ of Corti protein II, p19A, p19skp1, RNA polymerase II elongation factor-like protein, SIII, Transcription elongation factor B polype
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F3.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SKP1(6500)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SKP1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable