Principaux documents
MABN845
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-neurophysine 2/NP-AVP, clone PS 41
clone PS 41, from mouse
Synonyme(s) :
Vasopressin-neurophysin 2-copeptin, AVP-NPII, Arg-vasopressin, Arginine-vasopressin, Neurophysin 2, Neurophysin-I, Copeptin, Neurophysin 2/NP-AVP
100 μG
597,00 $
597,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
597,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
597,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PS 41, monoclonal
Espèces réactives
rat
Technique(s)
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Avp(24221)
Description générale
Les neurophysines 1 et 2 (NPI et NPII) sont respectivement porteuses des hormones peptidiques ocytocine (OT) et vasopressine (AVP). Chaque neurophysine et l'hormone peptidique qui y est associée sont synthétisées sous la forme d'une seule et même protéine précurseur : l'OT-NPI (UniProt : P01179) codée par le gène Oxt (ou Ot), et l'AVP-NPII (UniProt : P01186) codée par le gène Avp chez le rat. Des clivages post-traductionnels éliminent le peptide signal et convertissent la protéine précurseur en OT et en NPI matures (acides aminés 20 à 28 et 32 à 135 respectivement de l'OT-NPI), ou en AVP et NPII matures (acides aminés 24 à 32 et 36 à 128 respectivement de l'AVP-NPII). L'OT est une puissante hormone et un neurotransmetteur sécrété dans l'hypophyse. Elle exerce son activité biologique par l'intermédiaire de son récepteur OXTR (également appelé OTR). L'OT est utilisée en clinique pour le déclenchement du travail et elle peut avoir un potentiel thérapeutique pour le traitement du trouble de l'anxiété sociale. L'AVP fonctionne principalement comme un antidiurétique et régule la concentration en eau, en glucose et en sels du sang. Sécrétée par le lobe postérieur de l'hypophyse, l'AVP exerce son activité biologique au niveau du rein par l'intermédiaire de son récepteur couplé à la protéine G AVPR2 (V2R).
Spécificité
Le clone PS 41 réagit avec le précurseur de la vasopressine-neurophysine 2-copeptine, la neurophysine 2, mais pas avec l'Arg-vasopressine, la copeptine, l'ocytocine ou la neurophysine 1.
Immunogène
Extrait soluble en milieu acide de lobe intermédiaire de rat (Sprague-Dawley) conjugué à l'hémocyanine de patelle.
Épitope : neurophysine 2
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter la neurophysine 2/NP-AVP dans des tissus hypophysaires de rat.
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter l'immunoréactivité de la neurophysine 2/NP-AVP dans l'hypothalamus de jeunes rats dès le jour embryonnaire (E16) à l'aide de coupes coronales au vibratome. (Witnall, M.H., et al. (1985). J. Neurosci. 5(1):98-109).
Analyse par dosages radio-immunologiques : La réactivité de la cible d'un lot représentatif a été confirmée par dosages radio-immunologiques à l'aide de plaques recouvertes de neurophysine/NP de rat purifiée et d'un anticorps secondaire marqué à l'iode 125 (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J. Neurosci. 5(1):81-97).
Analyse par microscopie électronique : un lot représentatif a permis d'immunomarquer des vésicules neurosécrétrices en granules (VNS) dans tous les axones, les corps de Herring et les terminaisons par microscopie électronique à l'aide de coupes avec résine blanche LR du lobe postérieur de l'hypophyse de rat (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J. Neurosci. 5(1):81-97).
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter la neurophysine 2 radiomarquée, mais pas la neurophysine 1 (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J. Neurosci. 5(1):81-97).
Analyse par ELISA : un lot représentatif a permis de détecter l'immunoréactivité de la neurophysine 2 dans des préparations de neurophysine de rat par une technique ELISA autre que la technique en sandwich à l'aide d'un anticorps secondaire marqué à l'iode 125 ou conjugué à de la HRP (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J. Neurosci. 5(1):81-97).
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-neurophysine 2/NP-AVP, clone PS 41, a été validée en western blotting et immunohistochimie, ainsi qu'en dosages radio-immunologiques, microscopie électronique, immunoprécipitation et ELISA pour la détection de la neurophysine 2/NP-AVP.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de tissus hypophysaires de rat.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la neurophysine 2/NP-AVP dans 10 µg de lysat de tissus hypophysaires de rat.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 15 kDa
Forme physique
Anticorps IgG2bκ monoclonal de souris purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Amelie Soumier et al.
iScience, 25(1), 103655-103655 (2022-01-15)
Oxytocin (OXT) and arginine vasopressin (AVP), two neuropeptides involved in socio-emotional behaviors have been anatomically defined in the adult brain. Yet their spatial organization during postnatal development is not clearly defined. We built a developmental atlas using 3D imaging of
Kai Li et al.
Neural regeneration research, 19(10), 2249-2258 (2024-03-15)
JOURNAL/nrgr/04.03/01300535-202410000-00026/figure1/v/2024-02-06T055622Z/r/image-tiff Previous studies have shown that growth hormone can regulate hypothalamic energy metabolism, stress, and hormone release. Therefore, growth hormone has great potential for treating hypothalamic injury. In this study, we established a specific hypothalamic axon injury model by inducing
Ming-Feng Zhou et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 25(5), 562-574 (2019-01-25)
Central diabetes insipidus (CDI), a typical complication caused by pituitary stalk injury, often occurs after surgery, trauma, or tumor compression around hypothalamic structures such as the pituitary stalk and optic chiasma. CDI is linked to decreased arginine vasopressin (AVP) neurons
Mingfeng Zhou et al.
Neuroendocrinology (2021-11-12)
Hypothalamic injury causes several complicated neuroendocrine-associated disorders, such as water-electrolyte imbalance, obesity, and hypopituitarism. Among these, central diabetes insipidus (CDI), characterized by polyuria, polydipsia, low urine specific gravity, and deficiency of arginine vasopressin contents, is a typical complication after hypothalamic
Miguel A Ortega et al.
International journal of molecular sciences, 24(12) (2023-06-28)
Psychosis refers to a mental health condition characterized by a loss of touch with reality, comprising delusions, hallucinations, disorganized thought, disorganized behavior, catatonia, and negative symptoms. A first-episode psychosis (FEP) is a rare condition that can trigger adverse outcomes both