MABN788
Anti-nitrated Hsp90 Antibody, clone 44.23
clone 44.23, from mouse
Synonyme(s) :
Heat shock protein HSP 90-beta, Heat shock 84 kDa, HSP 84, HSP84
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
44.23, monoclonal
Espèces réactives
rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Hsp90Aa1(299331)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
ELISA Analysis: A representative lot detected nitrated HSP90 in ELISA applications (Ye, Y., et. al. (2007). J Biol Chem. 282(9):6324-37).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected nitrated HSP90 in Dot Blot applications (Franco, M.C., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci U S A. 110(12):E1102-11).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected nitrated HSP90 in Immunohistochemistry applications (Franco, M.C., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci U S A. 110(12):E1102-11).
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected nitrated HSP90 in PC12 cells treated with pyroxynitrite.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1