MABN736
Anti-NEGR1, clone 4H2.1 Antibody
clone 4H2.1, from mouse
Synonyme(s) :
Neuronal growth regulator 1, IgLON family member 4
534,00 $
About This Item
534,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4H2.1, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEGR1(257194)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NEGR1 in 10 µg of human hippocampus tissue lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable