MABN690
Anti-PPP1CA Antibody, clone 5E9
ascites fluid, clone 5E9, from mouse
Synonyme(s) :
Serine/threonine-protein phosphatase PP1-alpha catalytic subunit
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E9, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP1CA(5499)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected PPP1CA in HeLa, HepG2, MCF-7, Jurkat, and A549 cell lysates.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
HeLa, HepG2, MCF-7, Jurkat, and A549 cell lysates
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable