MABN665
Anti-Synaptotagmin-7 Antibody, clone N275/14
clone N275/14, from mouse
Synonyme(s) :
Synaptotagmin-7, Synaptotagmin VII, SytVII
548,00 $
About This Item
548,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N275/14, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SYT7(9066)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Synaptotagmin-7 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse brain tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable