MABN643
Anti-NDUFS3 Antibody, clone 6H7.1
clone 6H7.1, from mouse
Synonyme(s) :
NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 3, mitochondrial, Complex I-30kD, CI-30kD, NADH-ubiquinone oxidoreductase 30 kDa subunit
399,00 $
About This Item
399,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6H7.1, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NDUFS3(4722)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected NDUFS3 in 200 µg of THP-1 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable