Principaux documents
MABN633
Sigma-Aldrich
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
mouse monoclonal, 10D2
Synonyme(s) :
Alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
100 μG
534,00 $
534,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1134
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
534,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
534,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1134
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Anticorps anti-a-synucléine, clone 10D2, clone 10D2, from mouse, purified by affinity chromatography
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10D2, monoclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNCA(6622)
Description générale
αL'α-synucléine, aussi dénommée composant non-amyloïde β de l'amyloïde de la maladie d'Alzheimer ("non-A beta component of AD amyloid"), composant non-A4 de l'amyloïde ("non-A4 component of amyloid"), ou NACP, et codée par le gène SNCA/NACP/PARK1, est une protéine identifiée à l'origine comme un composant non-amyloïde β ("non-Abeta component protein", NACP) de la fraction riche en amyloïde du tissu cérébral du type Alzheimer. αL'α-synucléine est exprimée dans les tissus neuraux, mais aussi dans les autres tissus. Dans les neurones, l'α-synucléine est localisée dans le noyau, les terminaisons présynaptiques et les mitochondries de certaines régions cérébrales. αL'α-synucléine est un chaperon moléculaire qui se lie à diverses protéines et composés comme la protéine dénommée synaptobrevine-2 et des phospholipides membranaires ; elle est aussi impliquée dans le transport vésiculaire et le transport membranaire au sein des neurones. L'α-synucléine naturelle non mutée présente une activité autoprotéolytique et forme naturellement des tétramères avec hélices alpha stables. L'α-synucléine mutée, quand à elle, peut s'agréger en formant des complexes pathologiques insolubles tels que les corps de Lewy à l'intérieur des neurones. Les corps de Lewy contiennent également de l'ubiquitine, et ils pourraient constituer une preuve de l'altération de la fonction du protéasome en lien avec l'α-synucléine, mais la recherche sur ce point est encore en cours.
Cet anticorps peut former une paire d'anticorps pour les tests ELISA en sandwich avec l'anticorps anti-a-synucléine agrégée, clone 5G4, réf. MABN389.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la synucléine humaine.
Application
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter de l'a-synucléine agrégée dans des tissus cérébraux humains.
Analyse ELISA : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter de l'a-synucléine agrégée dans un test ELISA du type sandwich avec l'anticorps anti-a-synucléine agrégée, clone 5G4, réf. MABN389 (Kovacs, G. G., et al. (2012). Acta Neuropathol. 123(1):37-50).
L'anticorps anti-a-synucléine, clone 10D2, est un anticorps dirigé contre l'a-synucléine et destiné aux analyses par western blotting, IHC et ELISA.
Qualité
Évaluée par western blotting sur du lysat de tissu cérébral humain.
Analyse par western blotting : 1,5 µg/ml de cet anticorps ont permis de détecter l'a-synucléine dans 10 µg de lysat de tissu cérébral humain.
Description de la cible
~15 kDa (poids observé)
Liaison
Remplace : 04-1053
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Benedict Tanudjojo et al.
Nature communications, 12(1), 3817-3817 (2021-06-23)
α-Synuclein is critical in the pathogenesis of Parkinson's disease and related disorders, yet it remains unclear how its aggregation causes degeneration of human dopaminergic neurons. In this study, we induced α-synuclein aggregation in human iPSC-derived dopaminergic neurons using fibrils generated