MABN502
Anti-SNAT1 Antibody, clone N104/37
clone N104/37, from mouse
Synonyme(s) :
Sodium-coupled neutral amino acid transporter 1, Amino acid transporter A1, rATA1, Glutamine transporter, N-system amino acid transporter 2, Solute carrier family 38 member 1, System A amino acid transporter 1, System A transporter 2, System N amino acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N104/37, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC38A1(81539)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SNAT1 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human brain tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable