MABN467
Anti-DLX-1 Antibody, clone L43/40
clone L43/40, from mouse
Synonyme(s) :
Homeobox protein DLX-1
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
L43/40, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DLX1(1745)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected DLX-1 in whole cell extracts of wild type embryonic day 15 telencephalons and demonstrated a loss of signal in whole cell extracts of embryonic day 15 telencephalons from DLX1/2 knock out mice (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DLX-1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HepG2 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable