MABN355
Anti-HAND2 Antibody, Clone 7D4.1
clone 7D4.1, from mouse
Synonyme(s) :
Heart- and neural crest derivatives-expressed protein 2, Class A basic helix-loop-helix protein 26, bHLHa26, Deciduum, heart, autonomic nervous system and neural crest derivatives-expressed protein 2, dHAND
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7D4.1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HAND2(9464)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected HAND2 in 10 µg of mouse heart tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable