MABN266
Anti-SR-25 Antibody, clone 1F6.1
clone 1F6.1, from mouse
Synonyme(s) :
ADP-ribosylation factor-like protein 6-interacting protein 4, ARL-6-interacting protein 4, Aip-4, HSP-975, HSVI-binding protein, SR-15, SRp25, SR-25
370,00 $
About This Item
370,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F6.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARL6IP4(51329)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Dylight® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SR-25 in HeLa cells treated with Mimosine and Nocodazole.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable