MABN2609
Anti-P2X4 receptor Antibody, clone 12-10H
Synonyme(s) :
P2X purinoceptor 4;P2X4;ATP receptor;Purinergic receptor
200,00 $
About This Item
200,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12-10H, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 43.5 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
rat
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... P2rx4(29659)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in rat cerebral cortex tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:50 dilution of this antibody detected P2X4 in rat cerebral cortex tissue sections.
Tested applications
ELISA Analysis: A representative lot detected P2X4 receptor in ELISA applications (Igawa, T., et al. (2019). Purinergic Signal.15(1):27-35).
Dot Blot: A representative lot detected P2X4 receptor in Dot Blot applications (Igawa, T., et al. (2019). Purinergic Signal. 15(1):27-35).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected P2X4 receptor in Dot Blot applications (Igawa, T., et al. (2019). Purinergic Signal. 15(1):27-35).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable