MABN2547
Anti-VMAT1 Antibody, clone N440 21
clone N440/21, from mouse
Synonyme(s) :
Chromaffin granule amine transporter, Solute carrier family 18 member 1, Vesicular amine transporter 1, VAT1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N440/21, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Slc18A1(110877)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected VMAT1 in rat cerebellum tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité