MABN250
Anti-RA-induced protein 17 Antibody, clone 5H5.1
clone 5H5.1, from mouse
Synonyme(s) :
Retinoic acid-induced protein 17, ZMIZ1, Zinc finger MIZ domain-containing protein 1, PIAS-like protein Zimp10
459,00 $
About This Item
459,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5H5.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZMIZ1(57178)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RA-induced protein 17 in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable