MABN2435
Anti-Peripherin-2 Antibody, clone 5H2
clone 5H2, from mouse
Synonyme(s) :
Retinal degeneration slow protein
231,00 $
About This Item
231,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5H2, monoclonal
Espèces réactives
bovine, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Prph2(19133)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Radioimmunoassay Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Radioimmunoassay applications (Connell, G., et. al. (1991). Proc Natl Acad Sci USA. 88(3):723-6).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Immunoflourescence applications (Zhang, Y., et. al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt 8):1192-200).
Qualité
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Peripherin-2 in 10 µg of bovine retinal tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash