MABN2426M
Anti-TrpV2 Antibody, clone 2D6
clone 2D6, from mouse
Synonyme(s) :
Transient receptor potential cation channel subfamily V member 2, Osm-9-like TRP channel 2, OTRPC2, Stretch-activated channel 2B, Vanilloid receptor-like protein 1, VRL-1
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D6, monoclonal
Espèces réactives
mouse, hamster, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Trpv2(22368)
rat ... Trpv2(29465)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A reperesentative lot detected TrpV2 in Immunoprecipitation applications (Cohen, M.R., et. al. (2013). PLoS One. 8(12):e85392).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TrpV2 in 10 µg of PC12 cells treated with NGF 7S (100 ng/72 hours).
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable