MABN2419
Anti-phospho-alpha-synuclein (Ser129) Antibody, clone LS4-1B1
clone LS4-1B1, from mouse
Synonyme(s) :
Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LS4-1B1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer129)
Informations sur le gène
human ... SNCA(6622)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected phospho-alpha-synuclein (Ser129) in Immunohistochemistry applications (Rutherford, N.J., et. al. (2016). Acta Neuropathol Commun. 4(1):80).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho-alpha-synuclein (Ser129) in mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable