MABN2397
Anti-MYCBP2 Antibody, clone PM-8A9
clone PM-8A9, from mouse
Synonyme(s) :
E3 ubiquitin-protein ligase MYCBP2, Myc-binding protein 2, Pam/highwire/rpm-1 protein, Protein associated with Myc
592,00 $
About This Item
592,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PM-8A9, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYCBP2(23077)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous PAM (MYCBP2)and overexpressed Myc-tagged PAM (Courtesy of Roberta L. Beauchamp, Massachusetts General Hospital, Boston, USA).
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MYCBP2 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1