MABN2250
Anti-PDE6a Antibody, clone 7A11.1
clone 7A11.1, from mouse
Synonyme(s) :
Rod cGMP-specific 3′, 5′-cyclic phosphodiesterase subunit alpha, EC: 3.1.4.35, cGMP-PDE alpha, PDE V-B1
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7A11.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDE6A(5145)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PDE6a in Human retinal tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1