MABN1578
Anti-GNAT1 Antibody, clone 11A8.1
clone 11A8.1, from mouse
Synonyme(s) :
Guanine nucleotide-binding protein G(t) subunit alpha-1, Transducin alpha-1 chain
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
11A8.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GNAT1(2779)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GNAT1 in 10 µg of human retina tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable