This item is suitable for flow cytometry, immunocytochemistry, and neutralization. It has not been tested for ELISA but is expected to work for this application. Suitability for ELISA may need to be determined empirically.
MABF972
Anti-Complement C3b/iC3b Antibody, clone 3E7, neutralizing
clone 3E7, from mouse
Synonyme(s) :
Complement C3, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, Complement C3 beta chain, C3-beta-c, C3bc, Complement C3 alpha chain, C3a anaphylatoxin, Acylation stimulating protein, ASP, C3adesArg, Complement C3b alpha′ chain, Complem
549,00 $
About This Item
549,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E7, monoclonal
Espèces réactives
human, primate
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
neutralization: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... C3(718)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
&
& Blood. 101(3):1071-1079).
Inflammation et immunologie
Immunoglobulines et immunologie
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
Will MABF972 be suitable as the capture reagent in an ELISA?