MABF945
Anti-TAP2 Antibody, clone 429.4
clone 429.4, from mouse
Synonyme(s) :
Antigen peptide transporter 2, APT2, ATP-binding cassette sub-family B member 3, Peptide supply factor 2, Peptide transporter involved in antigen processing 2, Peptide transporter PSF2, Peptide transporter TAP2, PSF-2, Really interesting new gene 11 prot
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
429.4, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TAP2(6891)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A 1:400 dilution from a representative lot detected TAP2 in HeLa, but not in the ST-EMO B-lymphoblastoid cell line derived from a patient with homozygous TAP2 deletion (TAP2-/-) (Courtesy of Peter van Endert, Ph.D., Institut Necker Enfants Malades (INEM), Centre De Medecine Moleculaire, Paris, France).
Inflammation & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TAP2 in 10 µg of Raji cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable