MABF934
Anti-phospho-SAMHD1 (Thr592) Antibody, clone T592P
clone T592P, from mouse
Synonyme(s) :
Deoxynucleoside triphosphate triphosphohydrolase SAMHD1, dNTPase, Dendritic cell-derived IFNG-induced protein, DCIP, Monocyte protein 5, MOP-5, SAM domain and HD domain-containing protein 1
231,00 $
About This Item
231,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
T592P, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr592)
Informations sur le gène
human ... SAMHD1(25939)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-SAMHD1 (Thr592) in Western Blotting applications (Cribier, A., et. al. (2013). Cell Rep. 3(4):1036-43; Calantone, N., et. al. (2014). Immunity. 41(3):493-502; Coiras, M., et. al. (2016). Cell Rep. 14(9):2100-7).
Inflammation & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-SAMHD1 (Thr592) in CD4+ T lymphocytes (activated with PMA/IL-2) lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable