Documents
MABF549
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CD25 (de souris), PE-Cy7, clone PC61.5
clone PC61.5, 0.2 mg/mL, from rat
Synonyme(s) :
Interleukin-2 receptor subunit alpha, IL-2 receptor subunit alpha, IL-2-RA, IL-2R subunit alpha, IL2-RA, p55, CD25
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.44
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
PE-Cy7
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PC61.5, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1λ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Il2Ra(16184)
Description générale
L'anticorps PC61.5 est spécifique à la CD25 de souris, une protéine de surface de 55 kDa également appelée chaîne alpha du récepteur de l'interleukine 2 ou IL-2R alpha. La protéine CD25 peut se lier à l'IL-2 ; toutefois son affinité est faible et elle n'induit pas de signalisation cellulaire. La CD25 est également exprimée dans un complexe de haute affinité, avec la chaîne bêta de l'IL-2R (CD122) et la chaîne gamma commune (CD132), pour former un complexe récepteur de signalisation. L'expression de la CD25 est variable au cours des stades de développement des lymphocytes T et B. Elle est induite sur les lymphocytes T et B matures activés et présente sur des sous-ensembles de cellules dendritiques. La signalisation de la CD25, en tant que composante du complexe récepteur de l'IL-2, déclenche l'activation et la prolifération des lymphocytes T, tout en modulant la différenciation et la fonction des lymphocytes Th17, des lymphocytes T régulateurs (Treg) et des cellules dendritiques. L'anticorps PC61.5 est utilisé comme marqueur des lymphocytes T, des lymphocytes B et des sous-ensembles de cellules dendritiques. L'expression de la CD25, de la CD4 et du facteur de transcription Foxp3 constitue une signature phénotypique des lymphocytes Treg. Ainsi, cet anticorps est largement utilisé pour la déplétion des lymphocytes Treg in vivo, ainsi que pour distinguer les lymphocytes Treg des lymphocytes T naïfs ou classiques présentant la protéine CD25-.
Immunogène
Les informations relatives à l'immunogène pour cet anticorps sont des informations confidentielles.
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'utilisation de cet anticorps monoclonal de rat anti-CD25 (souris), PE-Cy7, clone PC61.5, a été validée en IP, IHC et cytométrie en flux pour la détection de la CD25.
Qualité
L'anticorps monoclonal a été purifié à partir d'un surnageant de culture tissulaire par chromatographie d'affinité. L'anticorps purifié a été conjugué dans des conditions optimales, puis le colorant n'ayant pas réagi a été éliminé de la préparation.
Analyse par cytométrie en flux : une quantité de 0,125 µg de cet anticorps a permis de détecter la CD25 dans un million de splénocytes C57Bl/6.
Forme physique
Anticorps monoclonal de rat purifié, dans un tampon contenant 10 mM de NaH2PO4, 150 mM de NaCl, 0,1 % de gélatine, pH 7,2, et jusqu'à 0,1 % d'azoture de sodium.
Chromatographie d'exclusion stérique
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver ce produit sous forme non diluée entre 2 et 8 °C en évitant toute exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable