MABF534
Anti-CD11c Antibody (mouse), PerCP-Cy5.5, clone N418
clone N418, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
Synonyme(s) :
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150,95, CD11c
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
hamster (Armenian)
Niveau de qualité
Conjugué
PerCP-Cy5.5
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N418, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Itgax(16411)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD11c in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité