MABF422
Anti-CD4 Antibody (human), APC-Cy7, clone RPA-T4
clone RPA-T4, from mouse
Synonyme(s) :
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4
382,00 $
About This Item
382,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
APC-Cy7
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RPA-T4, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD4(920)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg of this antibody detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable