MABF3228
Anti-Complement C3/C3b Antibody, clone 10C7
Synonyme(s) :
PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10C7, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 187.15 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... C3(718)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by ELISA with purified native Human Complement C3
ELISA Analysis: Serial dilutions of this antibody detected Human Complement C3, but not Complement C4 protein.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected Complement C3/C3b in ELISA applications (Whipple, E.C., et al. (2007). Mol Immunol. 44(4):377-88).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Complement C3/C3b in Flow Cytometry applications (Sharma, S., et al. (2020). Front Immunol.11:462).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable