MABF240
Anti-hGITR Antibody, clone 108-17
clone 108-17, from mouse
Synonyme(s) :
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 18, Activation-inducible TNFR family receptor, Glucocorticoid-induced TNFR-related protein, CD357
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
108-17, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNFRSF18(8784)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected hGITR in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable