MABF231
Anti-IL1RL1, clone RMST2-2, Azide Free Antibody
clone RMST2-2, from rat
Synonyme(s) :
Interleukin-1 receptor-like 1, Lymphocyte antigen 84, Protein ST2, Protein T1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
RMST2-2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected IL1RL1 in 1X10E6 ST2/L5178Y cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable