MABF215
Anti-NOD1/CARD4 Antibody, clone 021
clone 021, 1 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Nucleotide-binding oligomerization domain-containing protein 1, Caspase recruitment domain-containing protein 4
401,00 $
About This Item
401,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
021, monoclonal
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NOD1(10392)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable