MABF2127
Anti-Properdin Antibody, clone 3A3E1
clone 3A3E1, from mouse
Synonyme(s) :
Complement factor P
231,00 $
About This Item
231,00 $
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A3E1, monoclonal
Espèces réactives
baboon, rabbit, canine, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CFP(5199)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Properdin in human tonsil tissue sections.
ELISA Analysis: A representative lot detected Properdin in ELISA applications (Blatt, A.Z., et. al. (2016). J Immunol. 196(11):4671-4680).
Inflammation & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Properdin in Purified human properdin.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable