Principaux documents
MABF1786
Sigma-Aldrich
Rat IgG1 Negative Control, clone HRPN, Azide Free Antibody
clone HRPN, from rat, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Immunoglobulin G1, IgG1
100 μG
184,00 $
184,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
184,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.42
Clone:
HRPN, monoclonal
application:
FACS
Technique(s):
flow cytometry: suitable
citations:
2
184,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
HRPN, monoclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'immunoglobuline HRPN est utile comme témoin apparié à l'isotype. L'immunoglobuline HRPN a une spécificité de liaison inconnue et est utilisée comme contrôle isotypique pour les anticorps IgG1 de rat.
Application
This rat monoclonal Rat IgG1 Negative Control, clone HRPN, Azide Free, Cat. No. MABF1786 is validated for use in Flow Cytometry.
Forme physique
Purified Rat monoclonal containing 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, pH7.2. Cet anticorps monoclonal a été purifié à partir d'un surnageant de culture tissulaire par chromatographie d'affinité.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yan Cheng et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 100(9), 1208-1222 (2020-05-28)
Aberrant activation of the hedgehog (Hh) signaling pathway is associated with the formation of medulloblastoma (MB), the most common malignant pediatric brain tumor. However, tumor cells from human and mouse MB can not be passaged or preserved after being adherently
Ignacio Benedicto et al.
Nature communications, 8, 15374-15374 (2017-05-20)
The outer blood-retina barrier is established through the coordinated terminal maturation of the retinal pigment epithelium (RPE), fenestrated choroid endothelial cells (ECs) and Bruch's membrane, a highly organized basement membrane that lies between both cell types. Here we study the