MABF161C
Anti-CD11c (human), violetFluor® 450, clone 3.9 Antibody
clone 3.9, from mouse, violetFluor® 450
Synonyme(s) :
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leu M5, Leukocyte adhesion glycoprotein p150, 95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150, 95, CD antigen CD11c, CD11c
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
violetFluor® 450
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3.9, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAX(3687)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD11c in one million human peripheral blood lymphocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable