MABF158B
Anti-CD3e (Mouse), PerCP-Cy5.5, clone 145-2C11 Antibody
clone 145-2C11, from hamster(Armenian), PerCP-Cy5.5
Synonyme(s) :
T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, CD3e, CD3e
196,00 $
About This Item
196,00 $
Produits recommandés
Source biologique
hamster (Armenian)
Niveau de qualité
Conjugué
PerCP-Cy5.5
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
145-2C11, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cd3E(12501)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD3e in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable