MABF1460
Anti-CD62L (L-Selectin) (mouse), redFluor® 710, clone MEL-14 Antibody
clone MEL-14, from rat, redFluor® 710
Synonyme(s) :
L-selectin, CD62 antigen-like family member L, Leukocyte adhesion molecule 1 (LAM-1), Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1 (LECAM1), Lymph node homing receptor, Lymphocyte antigen 22 (Ly-22), Lymphocyte surface MEL-14 antigen, CD62L, CD62L (L-S
173,00 $
About This Item
173,00 $
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
redFluor® 710
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MEL-14, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Sell(20343)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD62L (L-Selectin) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable