MABE982
Anti-RBP-Jk, clone 1F1 Antibody
clone 1F1, from rat
Synonyme(s) :
Recombining binding protein suppressor of hairless, CBF-1, J kappa-recombination signal-binding protein, RBP-J kappa, RBP-J, RBP-JK, Renal carcinoma antigen NY-REN-30
517,00 $
About This Item
517,00 $
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F1, monoclonal
Espèces réactives
Drosophila, human
Technique(s)
ChIP: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RBPJ(3516)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated RBP-Jk using DG75 cells.
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated RBP-Jk using Hippocampal NSC′s (Ehm, O., et al. (2010). Journal of Neuroscience. 30(41):13794-18707).
Electrophoretic Mobility Shift Assay: A representative lot detected RBP-Jk using Hippocampal lysate (Ehm, O., et al. (2010). Journal of Neuroscience. 30(41):13794-18707).
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualité
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated RBP-Jk in 0.5 mg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable