MABE949
Anti-E3 Ubiquitin Ligase BRE1B Antibody, clone 4H8.1
clone 4H8.1, from mouse
Synonyme(s) :
E3 ubiquitin-protein ligase BRE1B, 95 kDa retinoblastoma-associated protein, BRE1-B, RBP95, RING finger protein 40, Syntaxin-1-interacting RING finger protein, Protein staring
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4H8.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RNF40(9810)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected BRE1B in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable