MABE885
Anti-Lin-28B, clone 15G3 Antibody
clone 15G3, from mouse
Synonyme(s) :
Protein lin-28 homolog B, Lin-28B
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15G3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LIN28B(389421)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Lin28B in K-562 cells (Prof. N. Kim, Seoul National University).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Lin28B in Huh7 cell lysate (Prof. N. Kim, Seoul National University).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Lin28B in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable